Learn More
D-Galactose, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | D-(+)-Galactose |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 100 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6?/m1/s1 |
| Poids de la formule | 180.0634 |
| Pourcentage de pureté | >95% |