Learn More
Acide D-galacturonique monohydraté, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Description
D-(+)-Galacturonic acid monohydrate is a chemical used in the synthesis of N-(D-galacturonoyl) amino acids and dipeptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide D-(+)-galacturonique monohydraté est un produit chimique utilisé dans la synthèse des acides aminés et des dipeptides N-(D-galacturonoyl).
Solubilité
Soluble dans l’eau
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
L’acide D-(+)-galacturonique monohydraté est un produit chimique utilisé dans la synthèse des acides aminés et des dipeptides N-(D-galacturonoyl).
Solubilité
Soluble dans l’eau
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | D-Galacturonic acid monohydrate |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 1727087 |
| Merck Index | 14,4337 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water |
| Rotation optique | +53° (c=10 in Water) |
| Poids de la formule | 212.15 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
| Forme physique | Poudre |