Learn More
Acide D-Gluconique, 50 % soln. aq., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11422838
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
2500mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11422838 500 mL 500mL
11432838 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11422838 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16806.AP
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 526-95-4 | C6H12O7 | 196.155 g/mol
L’acide gluconique se trouve naturellement dans les fruits, le miel et le vin. En tant qu’additif alimentaire, il s’agit d’un régulateur d’acidité. Il est également utilisé dans les produits de nettoyage.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide gluconique se trouve naturellement dans les fruits, le miel et le vin. En tant qu’additif alimentaire, il s’agit d’un régulateur d’acidité. Il est également utilisé dans les produits de nettoyage.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 526-95-4
Formule moléculaire C6H12O7
Poids moléculaire (g/mol) 196.155
Numéro MDL MFCD00004240
Clé InChI RGHNJXZEOKUKBD-SQOUGZDYSA-N
Synonyme gluconic acid, d-gluconic acid, dextronic acid, maltonic acid, glycogenic acid, glosanto, gluconate, pentahydroxycaproic acid, gluconic acid, d, d-gluconate
CID PubChem 10690
ChEBI CHEBI:33198
Nom IUPAC (2 R,3 S,4 R,5 R)2,3,4,5,6- -acide pentahydroxyhexanoïque
SMILES C(C(C(C(C(C(=O)O)O)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Gluconic acid
Densité 1.234
Quantité 500 mL
Rotation optique +10° (Neat)
Indice de réfraction 1.418
Numéro UN UN3265
Beilstein 1726055
Merck Index 144456
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 196.16 (Anhydrous)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50 % de solution aqueuse