Learn More
Melford Acide D-gluconique
Code produit 30018295
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018295 500 g 500g
30018294 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30018295 Fournisseur Melford Code fournisseur G37020500.0
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Le produit est généralement expédié sous 24 heures. Réservé à la recherche ou à la fabrication ultérieure, ne pas utiliser à des fins alimentaires ou pharmaceutiques.
Le produit est généralement expédié dans un délai de 24 heures. Utilisation pour la recherche ou la fabrication ultérieure, et non pour l’utilisation d’aliments ou de médicaments.
Formule moléculaire : C6H11O7K, masse moléculaire 234,2
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Gluconic Acid
CAS 299-27-4
Formule moléculaire C6H11KO7
Quantité 500 g