Learn More
D-Glucosamine Hydrochloride, TRC
Code produit 30005871
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
10mg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30005871 10 g 10g
17939434 10 mg 10mg
17947824 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30005871 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG51495010G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 66-84-2
Formule moléculaire C6 H13 N O5 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 215.63
Synonyme Glucosamine hydrochloride, 2-Amino-2-deoxy-d-glucopyranose hydrochloride
Nom IUPAC (3R,4R,5S,6R)-3-amino-6-(hydroxymethyl)oxane-2,4,5-triol;hydrochloride
SMILES Cl.N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-(+)-Glucosamine hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C6H13NO5.ClH/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11;/h2-6,8-11H,1,7H2;1H/t2-,3-,4-,5-,6?;/m1./s1
Poids de la formule 215.0561
Pourcentage de pureté >95%