Learn More
D-Glucose 1000 μg/mL dans l'eau, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30322577
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30322577 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30322577 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA14027000WA1000
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dextrose
CAS 50-99-7
Noms d’analytes ou de composants Dextrose
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6H12O6
Concentration 1 000 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme D-Glucopyranose, Glucopyranose, NSC 287045, Dextrose (Closed Ring), Glucose, D-Glucose
Formule InChI InChI=1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1
SMILES O[C@H]([C@@H](CO)OC(O)[C@@H]1O)[C@@H]1O
Nom IUPAC (3R,4S,5S,6R)-6-(hydroxyméthyl)tétrahydro-2H-pyran-2,3,4,5-tétol
Solvent or Matrix Eau
Poids moléculaire (g/mol) 180.16
Quantité 1 mL
Poids de la formule 180,06 g/mol