Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel disodique de D-Glucose-6-phosphate, 98 %
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | D-Glucose-6-phosphate disodium salt |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water |
| Poids de la formule | 304.1 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
| Forme physique | Poudre |
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.