Learn More
D-glucose-6-phosphate, sel disodique dihydraté, MP Biomedicals™
Code produit 11462990 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11462990 500 mg 500mg
11472990 5 g 5g
11482990 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11462990 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 02100312.5
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Il se situe au départ des voies métaboliques de la glycolyse et des pentoses phosphates. Le D-glucose-6-phosphate, sel disodique dihydraté, MP Biomedicals est le substrat glucidique de base pour la synthèse enzymatique des archaetidyl-myo-inositols produi
Le glucose 6-phosphate (également connu sous le nom d’ester de Robinson) est un sucre de glucose phosphorylé sur le carbone 6. Ce composé est très commun dans les cellules, car la majeure partie du glucose entrant dans une cellule sera phosphorylée de cette façon. En raison de sa position de premier plan en chimie cellulaire, le glucose 6-phosphate a de nombreuses destinées possibles au sein de la cellule.
Le glucose 6-phosphate se situe au départ de deux voies métaboliques majeures : celle de la glycolyse et celle des pentoses phosphates. Outre ces voies métaboliques, le glucose 6-phosphate peut également être transformé en glycogène ou en amidon pour le stockage. Ce stockage se fait dans le foie et les muscles sous forme de glycogène pour la plupart des animaux multicellulaires et dans les granules d’amidon ou de glycogène intracellulaires pour la plupart des autres organismes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3671-99-6
Formule moléculaire C6H11Na2O9P
Poids moléculaire (g/mol) 304.10
Numéro MDL MFCD00136037
Clé InChI CHIBNKGHYAQTQY-OGPXQWFKNA-L
Synonyme d-glucose-6-phosphate disodium salt, sodium 2r,3r,4s,5r-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexyl phosphate, sodium glucose 6-phosphate, disodium d-glucose 6-phosphate, glucose 6-phosphate sodium salt, glucose-6-phosphate disodium, disodium d-glucose-6-phosphate, d-glucose 6-disodium phosphate, d-glucose 6-phosphoric acid disodium salt, disodium 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-phosphonooxy hexanal
CID PubChem 18594434
Nom IUPAC Phosphate disodique;[(2R,3R,4S,5R)-2,3,4,5-tétrahydroxy-6-oxohexyl]
SMILES [Na+].[Na+].O[C@H]1O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Spécification
pH 7 to 9 (1% aq. soln.)
Quantité 500 mg
Informations sur la solubilité Soluble in distilled water or dilute buffer.
Rotation optique +30–38° (c=1, water)
Poids de la formule 304.2 (anhydrous)
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Poudre de couleur blanche