Learn More
Melford D-+-Glucose
Code produit 30018286
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018286 1 kg 1kg
30018287 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30018286 Fournisseur Melford Code fournisseur G320401000.0
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
USP Matériel de qualité.
USP Grader le matériel.
USP Matériel de qualité.
Specifications
CAS 50-99-7
Formule moléculaire C5H12O6
Quantité 1 kg