Learn More
D(+)-glucose, réactif ACS, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10391201 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Conditionnement:
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10391201 500 g Bouteille en verre 500g
10279310 1 kg Bouteille en verre -
10570364 5 kg Bouteille en verre 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10391201 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 410955000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.75€
    48.65€ / 500g
    Économisez 9.10€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 50-99-7 | C6H12O6 | 180.156 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-99-7
Numéro MDL MFCD00063684
Clé InChI GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Synonyme 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
CID PubChem 107526
ChEBI CHEBI:42758
Nom IUPAC (2R, 3S, 4R, 5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau D(+)-Glucose
Note relative au nom Anhydrous, For analysis ACS
Point de fusion 146.0°C
Couleur Blanc
Résidus d’allumage 0.02% max.
Perte à la dessiccation 0.2% max. (105°C, 6 hrs)
Spectre IR Authentique
Conditionnement Bouteille en verre
Formule moléculaire C6H12O6
Quantité 500 g
Beilstein 31, 83
Merck Index 15, 4495
Conditions de rotation spécifiques + 52.75 (25.00°C c=10,H2O,NH4OH)
Rotation spécifique + 52.75
Informations sur la solubilité 0.005% max. Insoluble Matter
Poids moléculaire (g/mol) 180.156
Poids de la formule 180.16
Qualité Réactif ACS
Forme physique Poudre cristalline