Learn More
D(+)-glucose, réactif ACS, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10570364 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Conditionnement:
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10570364 5 kg Bouteille en verre 5kg
10391201 500 g Bouteille en verre 500g
10279310 1 kg Bouteille en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10570364 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 410950050
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 50-99-7 | C6H12O6 | 180.156 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-99-7
Numéro MDL MFCD00063684
Clé InChI GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Synonyme 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
CID PubChem 107526
ChEBI CHEBI:42758
Nom IUPAC (2R, 3S, 4R, 5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau D(+)-Glucose
Note relative au nom Anhydrous, For analysis ACS
Point de fusion 146.0°C
Couleur Blanc
Résidus d’allumage 0.02% max.
Perte à la dessiccation 0.2% max. (105°C, 6 hrs)
Spectre IR Authentique
Conditionnement Bouteille en verre
Formule moléculaire C6H12O6
Quantité 5 kg
Beilstein 31, 83
Merck Index 15, 4495
Conditions de rotation spécifiques + 52.75 (25.00°C c=10,H2O,NH4OH)
Rotation spécifique + 52.75
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids moléculaire (g/mol) 180.16
Poids de la formule 180.16
Qualité Réactif ACS
Matière insoluble 0.005% max
Acide titrable 0.002 meq/g max
Forme physique Poudre cristalline