Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-Glucose, anhydre, 99 %
Code produit 11462858
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
2500 g
500 g
Conditionnement:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11462858 500 g 500g
11472858 2500 g 2500g
11482858 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11462858 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A16828.36
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 50-99-7 | C6H12O6 | 180.156 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le D-glucose est utilisé dans divers processus métaboliques, notamment la synthèse enzymatique de cyclohexyl-alpha et de bêta-D-glucosides. Il est impliqué dans la détection du diabète sucré de type 2 et de l’aldohexose le plus couramment utilisé dans les organismes vivants. Sa disponibilité influence les processus psychiques puisqu’elle est une source d’énergie primaire pour le cerveau.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’acide acétique glacial chaud, la pyridine, l’aniline et le diméthylsulfoxyde. Légèrement soluble dans le méthanol, l’éthanol et l’acétone.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-99-7
Formule moléculaire C6H12O6
Poids moléculaire (g/mol) 180.156
Numéro MDL MFCD00063774
Clé InChI GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Synonyme 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
CID PubChem 107526
ChEBI CHEBI:42758
Nom IUPAC (2R, 3S, 4R, 5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-(+)-Glucose
Note relative au nom anhydrous
Point de fusion 147°C à 153°C
Plage de pourcentage du dosage 99%
Quantité 500 g
Beilstein 1281608
Merck Index 14,4459
Informations sur la solubilité Soluble in water,hot glacial acetic acid,pyridine,aniline and dimethyl sulfoxide. Slightly soluble in methanol,ethanol and acetone.
Poids de la formule 180.16
Pourcentage de pureté 99%