Learn More
D - (+) - glucose anhydre, culture cellulaire, MP Biomedicals
Code produit 11405182 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 kg
Conditionnement:
5kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11405182 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11405182 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219467205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    390.00€
    370.65€ / 5kg
    Économisez 19.35€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
A main source of energy for living organisms that is combined into glucosides, disaccharides, oligosaccharides, polysaccharides and glycogen.
Spécification
Nom chimique ou matériau D - (+) - Glucose
Note relative au nom Anhydre
CAS 50-99-7
Densité 1.544 g/mL
Formule moléculaire C6H12O6
Quantité 5 kg
Synonyme 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
Clé InChI GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Nom IUPAC (2R, 3S, 4R, 5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
Poids moléculaire (g/mol) 180.156
CID PubChem 107526
ChEBI CHEBI:42758
Poids de la formule 180.2
Qualité Culture cellulaire
Forme physique Crystalline Powder