Learn More
D(+)-glucose anhydre, certifié AR pour analyse, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP, USP, Fisher Chemical
Code produit 10141520 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
2kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10141520 500 g Récipient de poudre en plastique 500g
10373242 1 kg Récipient de poudre en plastique 1kg
10385940 2 kg Récipient de poudre en plastique 2kg
10395940 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10141520 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur G/0500/53
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
C6H12O6, numéro CAS 50-99-7, 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, solution de dextrose, aldéhydo-d-glucose, dextrose, anhydre, dextrose anhydre, d-glucose sous forme linéaire, d-glucose, anhydre, d +-glucose, glucose, anhydre, glucostérile, 5 kg, CHEBI:42758, blanc, 180,16 g/mol
C6H12O6, numéro CAS 50-99-7, 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, solution de dextrose, aldéhydo-d-glucose, dextrose, anhydre, dextrose anhydre, d-glucose sous forme linéaire, d-glucose, anhydre, d +-glucose, glucose, anhydre, glucostérile, 5 kg, CHEBI:42758, blanc, 180,16 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-99-7
Formule moléculaire C6H12O6
Poids moléculaire (g/mol) 180.156
Numéro MDL 148912
Clé InChI GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Synonyme 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
CID PubChem 107526
ChEBI CHEBI:42758
Nom IUPAC (2R, 3S, 4R, 5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Spécification
Point de fusion 146 °C
Couleur Blanc
pH 6 à 7
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Quantité 500 g
Poids de la formule 180,16g/mol
Forme physique Solide