Learn More
D(+)-Glucose anhydre, extra pur, SLR, Fisher Chemical™
Code produit 10254480 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
2kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10254480 2 kg Récipient de poudre en plastique 2kg
10335850 500 g Récipient de poudre en plastique 500g
10395890 1 kg Récipient de poudre en plastique 1kg
10539380 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10254480 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur G/0450/61
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
D(+)-Glucose anhydre, extra-pur, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-99-7
Formule moléculaire C6H12O6
Poids moléculaire (g/mol) 180.156
Numéro MDL 148912
Clé InChI GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Synonyme 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
CID PubChem 107526
ChEBI CHEBI:42758
Nom IUPAC (2R, 3S, 4R, 5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Spécification
Point de fusion 146°C
Couleur Blanc
pH 6 to 7
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Quantité 2 kg
Poids de la formule 180.16g/mol
Forme physique Solide
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.