Learn More
D(+)-Glucose anhydre, extra pur, SLR, Fisher Chemical™
Code produit 10335850 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
2kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10335850 500 g Récipient de poudre en plastique 500g
10395890 1 kg Récipient de poudre en plastique 1kg
10254480 2 kg Récipient de poudre en plastique 2kg
10539380 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10335850 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur G/0450/53
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
D(+)-Glucose anhydre, extra-pur, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-99-7
Formule moléculaire C6H12O6
Poids moléculaire (g/mol) 180.156
Numéro MDL 148912
Clé InChI GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Synonyme 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
CID PubChem 107526
ChEBI CHEBI:42758
Nom IUPAC (2R, 3S, 4R, 5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Spécification
Point de fusion 146 °C
Couleur Blanc
pH 6 à 7
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Quantité 500 g
Poids de la formule 180,16g/mol
Forme physique Solide