Learn More
D-(+)-glucose, anhydre, pour analyse ACS, MP Biomedicals™
Code produit 11482842 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
5 kg
Conditionnement:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11482842 500 g 500g
11492842 5 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11482842 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215252790
Identifiants chimiques
CAS 50-99-7
Formule moléculaire C6H12O6
Poids moléculaire (g/mol) 180.156
Clé InChI GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Synonyme 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
CID PubChem 107526
ChEBI CHEBI:42758
Nom IUPAC (2R, 3S, 4R, 5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-(+)-Glucose
Note relative au nom For ACS analysis
Densité 1.544g/mL
Quantité 500 g
Poids de la formule 180.2
Forme physique Poudre