Specifications
| Nom chimique ou matériau | D-(+)-Glucose |
| Note relative au nom | Pour l’analyse ACS |
| Densité | 1.544g/mL |
| Quantité | 5 kg |
| Poids de la formule | 180.2 |
| Forme physique | Poudre |