Learn More
D(+)-glucose, anhydre, spécifié selon les exigences de Ph.Eur., USP, BP, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15501391 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
1kg
25kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15501391 25 kg 25kg
15582943 1 kg 1kg
15541300 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15501391 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 388190250
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 50-99-7 | C6H12O6 | 180.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-99-7
Formule moléculaire C6H12O6
Poids moléculaire (g/mol) 180.16
Clé InChI GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Synonyme 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
CID PubChem 107526
ChEBI CHEBI:42758
Nom IUPAC (2R, 3S, 4R, 5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau D(+)-Glucose, anhydrous, specificied according to the requirements of Ph.Eur., USP, BP
Point de fusion 146.0°C
Perte à la dessiccation 0.5% max. (1 g, 105°C, 16 h)
Quantité 25 kg
Merck Index 15,4495
Conditions de rotation spécifiques + 52.75 (25.00°C c=10, H2O, NH4OH)
Rotation spécifique + 52.75
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 180.16
Pourcentage de pureté 97.5 to 102.0% (Anhydrous substance)
Substances connexes 0.5% max. (total impurities)
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.