Learn More
D(+)-glucose, anhydre, spécifié selon les exigences de Ph.Eur., USP, BP, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15582943 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
1kg
25kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15582943 1 kg 1kg
15541300 5 kg 5kg
15501391 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15582943 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 388190010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 50-99-7 | C6H12O6 | 180.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-99-7
Formule moléculaire C6H12O6
Poids moléculaire (g/mol) 180.16
Clé InChI GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Synonyme 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
CID PubChem 107526
ChEBI CHEBI:42758
Nom IUPAC (2R, 3S, 4R, 5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau D(+)-Glucose, anhydrous, specificied according to the requirements of Ph.Eur., USP, BP
Point de fusion 146.0°C
Perte à la dessiccation 0.5% max. (1 g, 105°C, 16 h)
Quantité 1 kg
Merck Index 15,4495
Conditions de rotation spécifiques + 52.75 (25.00°C c=10, H2O, NH4OH)
Rotation spécifique + 52.75
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 180.16
Pourcentage de pureté 97.5 to 102.0% (Anhydrous substance)
Substances connexes 0.5% max. (total impurities)