Learn More
D-(+)-glucose (cristallin) MP Biomedicals
Code produit 11495172 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11495172 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11495172 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219467201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.90€
    80.85€ / 1kg
    Économisez 4.05€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ideal as a culture media component.
Spécification
Nom chimique ou matériau D-(+)-Glucose
Note relative au nom Réactifs de culture cellulaire
CAS 50-99-7
Formule moléculaire C6H12O6
Quantité 1 kg
Synonyme 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
Clé InChI GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Nom IUPAC (2R, 3S, 4R, 5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
Poids moléculaire (g/mol) 180.156
CID PubChem 107526
ChEBI CHEBI:42758
Poids de la formule 180.2
Qualité Not Available
Forme physique Cristalline