Learn More
D-(+)-Glucose, qualité réactif de biologie moléculaire, MP Biomedicals™
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | D-(+)-Glucose |
| Couleur | Blanc |
| Densité | 1.544g/mL |
| Quantité | 250 g |
| Poids de la formule | 180.2 |
| Qualité | Réactif de biologie moléculaire |
| Forme physique | Poudre granulaire |