Learn More
β-D-glucose, MP Biomedicals™
Code produit 17877486 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
100g
10g
1kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17877486 10 g 10g
15793328 25 g -
17867486 100 g 100g
15722642 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17877486 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0218069110
Essentiel à la production de protéines et au métabolisme lipidique. Le β-D-glucose MP Biomedicals est un monosaccharide naturel présent dans les plantes et constitue la source primaire d’énergie pour les organismes vivants.
Le β-D-glucose est combiné dans les glucosides, disaccharides, oligosaccharides, polysaccharides (cellulose et amidon) et le glycogène. Il est utilisé comme intermédiaire métabolique par les cellules pour la respiration aérobie ou anaérobie.
Le D-glucose existe sous deux formes cycliques, α-D-glucose et β-D-glucose, selon la position du substituant au centre anomère.
  • αLe -D-Glucose est l’unité monomère dans l’amidon
  • Le β-D-glucose est l’unité monomère dans la cellulose
  • Lorsque l’un de ces anomères est ajouté à une solution, il subit une épimérisation réversible via une forme de chaîne ouverte
  • Pendant l’épimérisation, la rotation spécifique de la solution change progressivement jusqu’à ce qu’elle atteigne l’équilibre
  • L’existence de plusieurs modes de liaison de ce monosaccharide seul a été étudiée comme un échafaudage modèle pour concevoir des composés ayant une probabilité accrue de liaison ligand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 492-61-5
Formule moléculaire C6H12O6
Poids moléculaire (g/mol) 180.16
Numéro MDL MFCD00063989
Clé InChI WQZGKKKJIJFFOK-VFUOTHLCSA-N
Synonyme beta-d-glucose, beta-d-glucopyranose, glucoside, b-d-glucopyranose, beta-glucose, beta-dextrose, .beta.-d-glucopyranose, b-glucose, b-d-glucose, unii-j4r00m814d
CID PubChem 64689
ChEBI CHEBI:15903
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-6-(hydroxyméthyl)oxane-2,3,4,5-tétrol
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spécification
Quantité 10 g
Poids de la formule 180.16
Pourcentage de pureté ≥97%
Forme physique Powder