Learn More
β-D-glucose, MP Biomedicals
Code produit 11314189 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11314189 100 g -
11304189 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11314189 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210095380
  • Le β-D-glucose est une source principale d’énergie pour les organismes vivants
  • Il est combiné dans les glucosides, disaccharides, oligosaccharides, polysaccharides (cellulose et amidon) et le glycogène
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 492-61-5
Formule moléculaire C6H12O6
Poids moléculaire (g/mol) 180.16
Numéro MDL MFCD00063989
Clé InChI WQZGKKKJIJFFOK-VFUOTHLCSA-N
Synonyme beta-d-glucose, beta-d-glucopyranose, glucoside, b-d-glucopyranose, beta-glucose, beta-dextrose, .beta.-d-glucopyranose, b-glucose, b-d-glucose, unii-j4r00m814d
CID PubChem 64689
ChEBI CHEBI:15903
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-6-(hydroxyméthyl)oxane-2,3,4,5-tétrol
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau β-D-GLUCOSE
Point de fusion 148°C to 155°C (literature)
Couleur Blanc
Point d’ébullition ∼410.8°C (760 mmHg (Predicted) (literature))
Formule linéaire C6H12O6
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Soluble in water (1/20-clear solution) and alcohol (slightly).
Poids de la formule 180.16
Pourcentage de pureté ≥80%
Forme physique Crystalline Powder