Learn More
β-D-Glucose pentaacétate, Mikromol
Code produit 30461822
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30461822 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30461822 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3780.010025
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrez Mikromol, votre source de confiance pour des standards de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
β-D-Glucose pentaacétate, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau beta-D-Glucose pentaacetate
CAS 604-69-3
Noms d’analytes ou de composants beta-D-Glucose pentaacetate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C16 H22 O11
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 1,2,3,4,6-pentaacetate β-D-glucopyranose
Formule InChI InChI=1S/C16H22O11/c1-7(17)22-6-12-13(23-8(2)18)14(24-9(3)19)15(25-10(4)20)16(27-12)26-11(5)21/h12-16H,6H2,1-5H3/t12-,13-,14+,15-,16-/m1/s1
Type de solution Purs, non dilués
SMILES CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
Nom IUPAC [(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5,6-tétraacétyloxyoxan-2-yl]acétate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 390.34
Quantité 25 mg
Poids de la formule 390,1162 g/mol