Learn More
Acide D-glucuronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-138148 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
10g
Code produit. 10747783
Marque: Thermo Scientific Acros 309880100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 6556-12-3 | C6H10O7 | 194.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6556-12-3
Formule moléculaire C6H10O7
Poids moléculaire (g/mol) 194.14
Numéro MDL MFCD00064368
Clé InChI IAJILQKETJEXLJ-QTBDOELSSA-N
ChEBI CHEBI:47953
Nom IUPAC Acide(2S,3S,4S,5R)-2,3,4,5-tétrahydroxy-6-oxohéxanoïque
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Glucuronic acid
Note relative au nom 98%
Point de fusion 158.0°C to 162.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 10 g
Merck Index 15,4501
Conditions de rotation spécifiques + 36.50 (20.00°C c=6,H2O,after 2 hrs)
Rotation spécifique + 36.50
Synonyme 2s,3s,4s,5r-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexanoic acid, aldehydo-d-glucuronic acid, unii-8a5d83q4rw, rel, d-glucuronic acid, d-+ glucuronic acid, d03jeu, d-glucuronic acid 5g
SMILES C(=O)C(C(C(C(C(=O)O)O)O)O)O
CID PubChem 65041
Poids de la formule 194.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline