Learn More
Acide D-glucuronique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7046445
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11363486
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L14350.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6556-12-3 | C6H10O7 | 194.14 g/mol
D-Glucuronic acid is used as pharmaceutical intermediate and in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide D-glucuronique est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique et dans la recherche chimique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6556-12-3
Formule moléculaire C6H10O7
Poids moléculaire (g/mol) 194.14
Numéro MDL MFCD00077778
Clé InChI IAJILQKETJEXLJ-QTBDOELSSA-N
Synonyme 2s,3s,4s,5r-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexanoic acid, aldehydo-d-glucuronic acid, unii-8a5d83q4rw, rel, d-glucuronic acid, d-+ glucuronic acid, d03jeu, d-glucuronic acid 5g
CID PubChem 65041
ChEBI CHEBI:47953
Nom IUPAC Acide(2S,3S,4S,5R)-2,3,4,5-tétrahydroxy-6-oxohéxanoïque
SMILES C(=O)C(C(C(C(C(=O)O)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Glucuronic acid
Point de fusion ∽158°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 1727083
Merck Index 14,4465
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Rotation optique +35° (c=6 in Water)
Poids de la formule 194.14
Pourcentage de pureté ≥98%