Learn More
Acide D(+)-glucuronique, sel de sodium, monohydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | D(+)-Glucuronic acid, sodium salt, monohydrate |
| Point de fusion | 134°C to 140°C |
| Couleur | Blanc |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 03, 886 |
| Merck Index | 10, 4327 |
| Conditions de rotation spécifiques | +21° (20°C c=2,H2O,after 4hrs.) |
| Afficher plus |