Learn More
D(+)-Glucurono-3,6-lactone, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
500g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | D(+)-Glucurono-3, 6-lactone |
| Note relative au nom | 99+% |
| Point de fusion | 170.0°C to 176.0°C |
| Couleur | Blanc |
| Perte à la dessiccation | 0.5% max. (80°C) |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 99+% |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Formule moléculaire | C6H8O6 |
| Quantité | 500 g |
| Afficher plus |