Learn More
D(+)-Glucurono-3,6-lactone, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10388450 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 10388450
Marque: Thermo Scientific Acros 225921000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 32449-92-6 | C6H8O6 | 176.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32449-92-6
Numéro MDL MFCD00135622
Clé InChI UYUXSRADSPPKRZ-KKQCNMDGSA-N
Synonyme d-glucuro-3,6-lactone
CID PubChem 91634076
Nom IUPAC (2S)-2-[(2S,3S,4R)-3,4-dihydroxy-5-oxooxolane-2-yl]-2-hydroxyacétaldéhyde
SMILES C(=O)C(C1C(C(C(=O)O1)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau D(+)-Glucurono-3, 6-lactone
Note relative au nom 99+%
Point de fusion 170.0°C to 176.0°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 0.5% max. (80°C)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule moléculaire C6H8O6
Quantité 100 g
Merck Index 15, 4503
Conditions de rotation spécifiques +19.00 (20.00°C c=10,H2O)
Rotation spécifique + 19.00
Informations sur la solubilité (5% in water) Clear colorless to light yellow
Poids moléculaire (g/mol) 176.12
Poids de la formule 176.12
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline