Learn More
Chlorhydrate d’ester diméthylique de l’acide D-glutamique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15458708
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 15458708
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H62132.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 27025-25-8 | C7H14ClNO4 | 211.642 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27025-25-8
Formule moléculaire C7H14ClNO4
Poids moléculaire (g/mol) 211.642
Numéro MDL MFCD00235872
Clé InChI MFUPLHQOVIUESQ-NUBCRITNSA-N
Synonyme dimethyl d-glutamate hydrochloride, h-d-glu ome-ome.hcl, h-d-glu ome-ome hcl, r-dimethyl 2-aminopentanedioate hydrochloride, unii-1jdm33eygh, d-glutamic acid, dimethyl ester, hydrochloride, 1jdm33eygh, d-glutamic acid dimethyl ester hydrochloride, d-glutamic acid 1,5-dimethyl ester hydrochloride, 1,5-dimethyl 2r-2-aminopentanedioate hydrochloride
CID PubChem 12917567
Nom IUPAC (2R)-2-aminopentanédioate de diméthyle ; chlorhydrate
SMILES COC(=O)CCC(C(=O)OC)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Glutamic acid dimethyl ester hydrochloride
Point de fusion 91°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 211.64
Rotation optique −26° (c=5 in Water)
Sensibilité Hygroscopic
Pourcentage de pureté 98%