Learn More
D-Gulose, TRC
Product Code. 17968584
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
Unit Size:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
17968584 250 mg 250mg
17949434 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17968584 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCG855190250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4205-23-6
Formule moléculaire C6 H12 O6
Poids moléculaire (g/mol) 180.1559
Synonyme Gulose, D- (8CI)
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanale
SMILES OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C=O
Specifications
Nom chimique ou matériau D-Gulose
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5-,6-/m0/s1
Poids de la formule 180.0634