Learn More
Chlorhydrate d’ester méthylique D-histidine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7056272
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 15492459
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H65096.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 4467-54-3 | C7H13Cl2N3O2 | 242.1 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4467-54-3
Formule moléculaire C7H13Cl2N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 242.1
Numéro MDL MFCD00066137
Clé InChI DWAYENIPKPKKMV-QYCVXMPOSA-N
Synonyme d-histidine methyl ester dihydrochloride, r-methyl 2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoate dihydrochloride, h-d-his-ome 2hcl, h-d-his-ome.2hcl, d-histidine methylester dihydrochloride, c7h11n3o2.2hcl, methyl 2r-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoate dihydrochloride, d-histidine methyl ester di hydrochloride, d-his-ome.2hcl, d-histidinemethylesterdihydrochloride
CID PubChem 12658398
Nom IUPAC méthyl (2R)-2-amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoate ; dichlorhydrate
SMILES COC(=O)C(CC1=CN=CN1)N.Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Histidine methyl ester dihydrochloride
Couleur Blanc
Beilstein 6491805
Quantité 1 g
Poids de la formule 242.1
Sensibilité Hygroscopic
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide