missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

D-Idose (0.141M Solution), TRC

Code produit 17907544
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17907544 5 mg 5mg
17979844 100 mg 100mg
17928794 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17907544 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI1750505MG

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 5978-95-0
Formule moléculaire C6 H12 O6
Poids moléculaire (g/mol) 180.1559
Synonyme Idose, D- (8CI)
Nom IUPAC (2S,3R,4S,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
SMILES OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C=O

Spécification

Nom chimique ou matériau D-Idose
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4-,5+,6+/m1/s1
Poids de la formule 180.0634
Concentration or Composition (by Analyte or Components) D-Idose 0.141M
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.