Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide D(-)-isoascorbique, 98 %
Code produit 10491651 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10491651 500 g 500g
10267283 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10491651 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 227275000
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 89-65-6 | C6H7NaO6 | 198.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89-65-6
Formule moléculaire C6H7NaO6
Poids moléculaire (g/mol) 198.11
Numéro MDL MFCD00005378
Clé InChI IFVCRSPJFHGFCG-HXPAKLQESA-N
Synonyme erythorbic acid, isoascorbic acid, d-araboascorbic acid, d-isoascorbic acid, araboascorbic acid, d-erythorbic acid, isovitamin c, neo-cebicure, saccharosonic acid, mercate 5
CID PubChem 54675810
ChEBI CHEBI:51438
Nom IUPAC (2R)-2-[(1R)-1,2-Dihydroxyéthyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-one
SMILES [Na+].OC[C@H](O)C1OC(=O)[C-](O)C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau D(-)-Isoascorbic acid
Note relative au nom 98%
Point de fusion 167.0°C to 172.0°C
Couleur Blanc à jaune
Perte à la dessiccation 0.4% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Iodimetry)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 500 g
Merck Index 15, 5171
Conditions de rotation spécifiques −17.25°(25°C c=10,H2O)
Rotation spécifique − 17.25
Informations sur la solubilité Solubility in water: 100g/l. Other solubilities: soluble in alcohol,pyridine,moderately soluble in acetone,slightly soluble in glycerol
Poids de la formule 176.13
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline