Learn More
Sel sodique d’acide D-(+)-isoascorbique monohydraté, 99 %
Code produit. 15428575
Click to view available options
Quantité:
100 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
Code produit. 15428575
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H33670.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63524-04-9
Formule moléculaire C6H9NaO7
Poids moléculaire (g/mol) 216.121
Numéro MDL MFCD03788863
Clé InChI NKESWEQTVZVSSF-DMWQRSMXSA-M
Synonyme sodium erythorbate monohydrate, sodium d-isoascorbate monohydrate, d-isoascorbic acid sodium salt monohydrate, d-isoascorbic acid sodium salt monohydrate; sodium erythorbate monohydrate, 5r-5-1,2-dihydroxyethyl-3,4-dihydroxy-5-hydrofuran-2-one, sodium salt, hyd rate, 5r-5-1r-1,2-dihydroxyethyl-4-hydroxy-3-sodiooxy-5h-furan-2-one hydrate, sodium 5r-5-1r-1,2-dihydroxyethyl-4-hydroxy-2-oxo-5h-furan-3-olate hydrate, sodium 5r-5-1,2-dihydroxyethyl-4-hydroxy-2-oxo-2,5-dihydrofuran-3-olate-water 1/1/1 non-preferred name
CID PubChem 54691414
Nom IUPAC sodium ; (2R)-2-[(1R)-1,2-dihydroxyéthyl]-3-hydroxy-5-oxo-2H-furan-4-olate ; hydrate
SMILES C(C(C1C(=C(C(=O)O1)[O-])O)O)O.O.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau D-(+)-Isoascorbic acid sodium salt monohydrate
Quantité 100 g
Rotation optique +97° (c=10 in Water)
Poids de la formule 216.12 (198.11 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99%