Learn More
D,L-Adrénochrome, TRC
Code produit 30136376
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30136376 250 mg 250mg
30005678 25 mg 25mg
17904895 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136376 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA305250250MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54-06-8
Formule moléculaire C9 H9 N O3
Poids moléculaire (g/mol) 179.1727
Synonyme 1H-Indole-5,6-dione, 2,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-, 5,6-Indolinedione, 3-hydroxy-1-methyl- (8CI), 2,3-Dihydro-3-hydroxy-1-methyl-1H-indole-5,6-dione, 1-Methyl-3-hydroxy-5,6-dioxo-2,3,5,6-tetrahydroindole, 2,3-Dihydro-3-hydroxy-N-methylindole-5,6-quinone, 3-Hydroxy-1-methyl-5,6-indolinedione, Adraxone, Adrenochrome
Nom IUPAC 3-hydroxy-1-méthyl-2,3-dihydroindole-5,6-dione
SMILES CN1CC(O)C2=CC(=O)C(=O)C=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Adrenochrome
Noms d’analytes ou de composants Adrenochrome
Notes de qualité de la pureté HPLC
Conditions d’expédition Blue Ice
Formule InChI InChI=1S/C9H9NO3/c1-10-4-9(13)5-2-7(11)8(12)3-6(5)10/h2-3,9,13H,4H2,1H3
Type de solution Neat
Industry Type Pharmaceutical
Quantité 250 mg
Poids de la formule 179.0582
Pourcentage de pureté >95%