Learn More
d,l-Métamfépramone.HCl, 1 mg/ml dans un mélange acétonitrile/eau : 1/1 (sous forme de base libre), Lipomed
Code produit 30457566
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457566 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457566 Fournisseur Lipomed Code fournisseur LPMMAF1548HC1LAH
 Article restreint
Expédition estimée: 17-11-2026
Lipomed fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez Lipomed pour la confiance, la conformité et l'excellence analytique.
d,l-Métamfépramone.HCl, 1 mg/ml dans un mélange acétonitrile/eau : 1/1 (sous forme de base libre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethylcathinone (hydrochloride)
CAS 10105-90-5
Noms d’analytes ou de composants N,N-Dimethylcathinone (hydrochloride)
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C11 H15 N O . Cl H
Concentration 1 mg/mL
Synonyme Dimethylcathinone Hydrochloride, N,N-Dimethylcathinone Hydrochloride, Metamfepramone Hydrochloride, 1-Propanone, 2-(dimethylamino)-1-phenyl-, hydrochloride (1:1), 1-Propanone, 2-(dimethylamino)-1-phenyl-, hydrochloride (9 CI), Propiophenone, 2-(dimethylamino)-, hydrochloride (6 CI,7 CI,8 CI), Propiophenone, 2-(dimethylamino)-, hydrochloride (6 CI,7 CI,8 CI)
Formule InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.CC(N(C)C)C(=O)c1ccccc1
Nom IUPAC 2-(diméthylamino)-1-phénylpropan-1-one ; chlorhydrate
Solvent or Matrix Acétonitrile/eau
Industry Type Produits pharmaceutiques
Poids moléculaire (g/mol) 213.7
Quantité 1 mL
Poids de la formule 213,092 g/mol