Learn More
d,l-Métamfépramone.HCl, Lipomed
Product Code. 30457784
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Unit Size:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30457784 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30457784 Supplier Lipomed Supplier No. LPMMAF1548HC10
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
Lipomed fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez Lipomed pour la confiance, la conformité et l'excellence analytique.
d,l-Métamfépramone.HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethylcathinone (hydrochloride)
CAS 10105-90-5
Noms d’analytes ou de composants N,N-Dimethylcathinone (hydrochloride)
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C11 H15 N O . Cl H
Synonyme Dimethylcathinone Hydrochloride, N,N-Dimethylcathinone Hydrochloride, Metamfepramone Hydrochloride, 1-Propanone, 2-(dimethylamino)-1-phenyl-, hydrochloride (1:1), 1-Propanone, 2-(dimethylamino)-1-phenyl-, hydrochloride (9 CI), Propiophenone, 2-(dimethylamino)-, hydrochloride (6 CI,7 CI,8 CI), Propiophenone, 2-(dimethylamino)-, hydrochloride (6 CI,7 CI,8 CI)
Formule InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.CC(N(C)C)C(=O)c1ccccc1
Nom IUPAC 2-(diméthylamino)-1-phénylpropan-1-one ; chlorhydrate
Industry Type Produits pharmaceutiques
Poids moléculaire (g/mol) 213.7
Quantité 10 mg
Poids de la formule 213,092 g/mol