Learn More
d,l-Métamfépramone.HCl, Lipomed
Code produit 30463457
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30463457 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30463457 Fournisseur Lipomed Code fournisseur LPMMAF1548HC100
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Lipomed fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez Lipomed pour la confiance, la conformité et l'excellence analytique.
d,l-Métamfépramone.HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethylcathinone (hydrochloride)
CAS 10105-90-5
Noms d’analytes ou de composants N,N-Dimethylcathinone (hydrochloride)
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C11 H15 N O . Cl H
Synonyme Dimethylcathinone Hydrochloride, N,N-Dimethylcathinone Hydrochloride, Metamfepramone Hydrochloride, 1-Propanone, 2-(dimethylamino)-1-phenyl-, hydrochloride (1:1), 1-Propanone, 2-(dimethylamino)-1-phenyl-, hydrochloride (9 CI), Propiophenone, 2-(dimethylamino)-, hydrochloride (6 CI,7 CI,8 CI), Propiophenone, 2-(dimethylamino)-, hydrochloride (6 CI,7 CI,8 CI)
Formule InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.CC(N(C)C)C(=O)c1ccccc1
Nom IUPAC 2-(diméthylamino)-1-phénylpropan-1-one ; chlorhydrate
Industry Type Produits pharmaceutiques
Poids moléculaire (g/mol) 213.7
Quantité 100 mg
Poids de la formule 213,092 g/mol