Learn More
d,l-Métamfépramone.HCl, Lipomed
Description
d,l-Métamfépramone.HCl
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N,N-Dimethylcathinone (hydrochloride) |
| CAS | 10105-90-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | N,N-Dimethylcathinone (hydrochloride) |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C11 H15 N O . Cl H |
| Synonyme | Dimethylcathinone Hydrochloride, N,N-Dimethylcathinone Hydrochloride, Metamfepramone Hydrochloride, 1-Propanone, 2-(dimethylamino)-1-phenyl-, hydrochloride (1:1), 1-Propanone, 2-(dimethylamino)-1-phenyl-, hydrochloride (9 CI), Propiophenone, 2-(dimethylamino)-, hydrochloride (6 CI,7 CI,8 CI), Propiophenone, 2-(dimethylamino)-, hydrochloride (6 CI,7 CI,8 CI) |
| Formule InChI | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | Cl.CC(N(C)C)C(=O)c1ccccc1 |
| Nom IUPAC | 2-(diméthylamino)-1-phénylpropan-1-one ; chlorhydrate |
| Industry Type | Produits pharmaceutiques |
| Afficher plus |