Learn More
D,L-Pantolactone, Mikromol™
Code produit 30049114
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30049114 25 mg 25mg
17969114 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30049114 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1352.040025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
D,L-Pantolactone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Pantolactone
CAS 79-50-5
Noms d’analytes ou de composants DL-Pantolactone
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H10 O3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme (±)-Dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-2(3H)-furanone, D,L-Pantolactone, DL-Pantolactone, (+/-)-Dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-2(3H)-furanone, Calcium Pantothenate Impurity C
Formule InChI InChI=1S/C6H10O3/c1-6(2)3-9-5(8)4(6)7/h4,7H,3H2,1-2H3
SMILES CC1(C)COC(=O)C1O
Nom IUPAC 3-hydroxy-4,4-diméthyloxolan-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 130.14
Quantité 25 mg
Poids de la formule 130,063 g/mol