Learn More
Acide D-lactique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15454359
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15454359 250mg 250mg
15444359 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15454359 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J61871.MD
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Utile pour le synthon chiral, bloc de construction pour depsipeptides
L’acide d-(-)-lactique est une substance biochimique utile pour la recherche en protéomique. Il est également utilisé dans la production de médicaments chiraux et dans la synthèse chimique. L’acide lactique est utilisé comme réactif pour la synthèse organique (dans la fabrication d’adhésifs). Il est utilisé dans les industries du cuir, du textile et du tannage. Il peut être utilisé comme plastifiant, catalyseur ou agent acidifiant. L’acide lactique a même été utilisé comme agent aromatisant dans la fabrication de produits à base de tabac.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide d-(-)-lactique est une substance biochimique utile pour la recherche en protéomique. Il est également utilisé dans la production de médicaments chiraux et dans la synthèse chimique. L’acide lactique est utilisé comme réactif pour la synthèse organique (dans la fabrication d’adhésifs). Il est utilisé dans les industries du cuir, du textile et du tannage. Il peut être utilisé comme plastifiant, catalyseur ou agent acidifiant. L’acide lactique a même été utilisé comme agent aromatisant dans la fabrication de produits à base de tabac.
Solubilité
Soluble dans l’eau (50 mg/ml)
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Température de stockage recommandée -20°C. À conserver à l’abri des agents oxydants forts et des bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10326-41-7
Formule moléculaire C3H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 90.078
Numéro MDL MFCD00068313
Clé InChI JVTAAEKCZFNVCJ-UWTATZPHSA-N
Synonyme d-lactic acid, r-2-hydroxypropanoic acid, r-lactic acid, --lactic acid, 2r-2-hydroxypropanoic acid, d-lactate, r---lactic acid, r-lactate, propanoic acid, 2-hydroxy-, 2r, d-milchsaeure
CID PubChem 61503
ChEBI CHEBI:42111
Nom IUPAC acide (2R)-2-hydroxypropanoïque
SMILES CC(C(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Lactic acid
Couleur Blanc
Quantité 250mg
Rotation optique −0.4° (c=8 dans de l’eau)
Forme physique Faible fusion de solide
Beilstein 1720254
Merck Index 14,5335
Informations sur la solubilité Soluble in water (50mg/ml)
Poids de la formule 90.08
compliance-icons
Identifiant produit
  • D-Lactic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: (R)-Lactic acid