Learn More
Acide D(+)-malique, 98%
Code produit 10725653 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10725653 1 g Flacon en verre 1g
10503131 5 g Flacon en verre 5g
10599243 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10725653 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 153500010
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS : 636-61-3 | C4H6O5 | 134,09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 636-61-3
Formule moléculaire C4H6O5
Poids moléculaire (g/mol) 134.09
Numéro MDL MFCD00004245
Clé InChI BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYNA-N
Synonyme d-+-malic acid, d-malic acid, d +-malic acid, r-2-hydroxysuccinic acid, r-malic acid, malic acid, d, 2r-2-hydroxybutanedioic acid, l +-malic acid, d-malate
CID PubChem 92824
ChEBI CHEBI:30796
Nom IUPAC (2R)-2Acide -hydroxybutanedioïque
SMILES OC(CC(O)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau D(+)-Malic acid
Point de fusion 99,0°C à 104,0°C
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Poudre cristalline
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire HO2CCH2CH(OH)CO2H
Beilstein 03, 417
Merck Index 15, 5771
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : soluble.
Poids de la formule 134.09
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • D(+)-Malic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement