Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-mannitol, 97 % et +
Code produit 11427916
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11427916 1000 g 1000g
11437916 250 g 250g
11447916 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11427916 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A14030.0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.40€
    66.65€ / 1000g
    Économisez 6.75€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 69-65-8 | C6H14O6 | 182.17 g/mol
Le D-Mannitol est utilisé dans la détermination du taux de filtration glomérulaire. Il est utilisé comme substance de contrôle osmotique inerte. De plus, il est utilisé dans le traitement de l’insuffisance rénale oligurique. Il est également utilisé comme édulcorant pour les personnes atteintes de diabète, dans les chewing-gums et agit comme adultérant pour l’héroïne, les méthamphétamines et la cocaïne. Il est utilisé comme outil de recherche dans les études biologiques cellulaires, généralement pour contrôler l’osmolarité.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le D-Mannitol est utilisé dans la détermination du taux de filtration glomérulaire. Il est utilisé comme substance de contrôle osmotique inerte. De plus, il est utilisé dans le traitement de l’insuffisance rénale oligurique. Il est également utilisé comme édulcorant pour les personnes atteintes de diabète, dans les chewing-gums et agit comme adultérant pour l’héroïne, les méthamphétamines et la cocaïne. Il est utilisé comme outil de recherche dans les études biologiques cellulaires, généralement pour contrôler l’osmolarité.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool, l’aniline, la pyridine et le glycérol. Insoluble dans l’éther.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69-65-8
Formule moléculaire C6H14O6
Poids moléculaire (g/mol) 182.17
Numéro MDL MFCD00064287
Clé InChI FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
Synonyme d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex
CID PubChem 6251
ChEBI CHEBI:16899
Nom IUPAC (2R,3R,4R,5R)-hexane-1,2,3,4,5,6-héxol
SMILES OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Mannitol
Point de fusion 165°C to 167°C
Densité 1.489
Point d’ébullition 290°C to 295°C (3.5 mmHg)
Odeur Odorless
Quantité 1000 g
Beilstein 1721898
Merck Index 14,5745
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol,aniline,pyridine and glycerol. Insoluble in ether.
Rotation optique +24° (in Borax Solution)
Poids de la formule 182.17
Pourcentage de pureté 97+%