Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Mannitol, 98+ %
Code produit 10021110 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
2.50kg
500g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10021110 500 g Flacon en plastique 500g
10266523 100 g Flacon en plastique 100g
10011110 1 kg Flacon en plastique 1kg
10488433 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
10195773 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10021110 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 125345000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.10€
    58.65€ / 500g
    Économisez 8.45€
    12% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 69-65-8 | C6H14O6 | 182.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69-65-8
Formule moléculaire C6H14O6
Poids moléculaire (g/mol) 182.17
Numéro MDL MFCD00064287
Clé InChI FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
Synonyme d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex
CID PubChem 6251
ChEBI CHEBI:16899
SMILES OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Mannitol
Point de fusion 165.0°C to 170.0°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 0.3% max. (105°C, 4 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (ELSD) (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 500 g
Beilstein 01, IV, 2841
Merck Index 15, 5810
Rotation spécifique +23° to +25° (20°C, 589nm) (PHEUR)
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in pyridine and aniline,slightly soluble in lower alcohols,practically insoluble in most other common,organic solvents
Nom IUPAC hexane-1,2,3,4,5,6-hexol
Poids de la formule 182.17
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre cristalline