Learn More
D-mannitol, 99 %, MP Biomedicals™
Code produit 11453470 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11453470 1 kg
11463470 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11453470 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210224801
 Article restreint
Expédition estimée: 02-09-2026
Identifiants chimiques
CAS 69-65-8
Formule moléculaire C6H14O6
Poids moléculaire (g/mol) 182.17
Numéro MDL MFCD00064287
Clé InChI FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
Synonyme d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex
CID PubChem 6251
ChEBI CHEBI:16899
SMILES OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Nannitol
Densité 1.52g/mL
Quantité 1 kg
Nom IUPAC hexane-1,2,3,4,5,6-hexol
Poids de la formule 182.2
Pourcentage de pureté 0.984