Learn More
D-mannitol, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10148230 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10148230 1 kg Flacon en plastique 1kg
10269650 250 g Flacon en plastique 250g
10358673 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10148230 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 423920010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.00€
    126.65€ / 1kg
    Économisez 26.35€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 69-65-8 | C6H14O6 | 182.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69-65-8
Formule moléculaire C6H14O6
Poids moléculaire (g/mol) 182.17
Numéro MDL MFCD00064287
Clé InChI FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
Synonyme d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex
CID PubChem 6251
ChEBI CHEBI:16899
Nom IUPAC hexane-1,2,3,4,5,6-hexol
SMILES OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Mannitol
Point de fusion 165.0°C to 170.0°C
Couleur Blanc
Résidus d’allumage 0.01% max.
Perte à la dessiccation 0.05% max. (5 g, 105°C, 2 hrs)
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 1 kg
Beilstein 01, IV, 2841
Merck Index 15, 5810
Rotation spécifique +23.3° to +24.3° (25°C, 589nm) (Reagent ACS-directives)
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in pyridine and aniline,slightly soluble in lower alcohols,practically insoluble in most other common,organic solvents
Poids de la formule 182.17
Qualité Réactif ACS
Matière insoluble 0.01% max
Acide titrable 0.0008 meq/g max
Forme physique Poudre cristalline