Learn More
D-mannitol, pour l'analyse ACS, 98,4 %, MP Biomedicals™
Code produit 11452872 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11452872 1 kg
11432872 250 g
11442872 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11452872 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215254091
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 69-65-8
Formule moléculaire C6H14O6
Poids moléculaire (g/mol) 182.17
Numéro MDL MFCD00064287
Clé InChI FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
Synonyme d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex
CID PubChem 6251
ChEBI CHEBI:16899
Nom IUPAC hexane-1,2,3,4,5,6-hexol
SMILES OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Mannitol
Note relative au nom Pour l’analyse ACS
Couleur Blanc
Densité 1.52g/mL
Plage de pourcentage du dosage 0.984
Quantité 1 kg
Poids de la formule 182.2
Forme physique Poudre