Learn More
D-Mannitol, MedChemExpress
Code produit. p-200100057
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Code produit. 16498958
Marque: Medchem Express HYN0378
MedChemExpress D-Mannitol is an osmotic diuretic agent and a weak renal vasodilator.
D-Mannitol is an osmotic diuretic agent and a weak renal vasodilator.
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Mannitol
CAS 69-65-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C6H14O6
Quantité 10 g
Synonyme Mannitol Mannite
Informations sur la solubilité H2O : ≥ 36 mg/mL (197.62 mM)
SMILES OC[C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O)O)O)O
Poids moléculaire (g/mol) 182.17
Poids de la formule 182.17
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.